Kluczowe dokumenty
132047
1,2,4-Trichlorobenzene
ReagentPlus®, ≥99%
Wybierz wielkość
426,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
426,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
>6 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 40 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
solid or liquid
temp. samozapłonu
1060 °F
granice wybuchowości
6.6 %, 150 °F
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Klucz InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
1,2,4-Trichlorobenzene may be used as a solvent in the synthesis of indene-C60 bis adduct, which can find applications in high performance solar cells.[4] It can also be used as a carrier gas in the textile industry.[5]
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?