Przejdź do
36627
1,2,4-Trichlorobenzene
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
115,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.45
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-428-0
Beilstein/REAXYS Number:
956819
MDL number:
115,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>6 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 40 °C)
product line
PESTANAL®
autoignition temp.
1060 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.6 %, 150 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
density
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2,4-Trichlorobenzene can be used as a solvent for industrial purposes. It can also find applications as a termiticide and lubricant for household uses.
Application
1,2,4-Trichlorobenzene may be used as an eluent in order to determine the polydispersity index and also the molecular weight of benzo[c][1,2,5]oxadiazole based copolymers using high-temperature gel-permeation chromatography (GPC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,4-Trichlorobenzene
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-82-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)