Przejdź do
8.21152
1,2,4-Trichlorobenzene
for synthesis
Synonim(y):
1,2,4-Trichlorobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
736,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3-1,2,4-(Cl)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.45
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
204-428-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
213.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.3 hPa ( 20 °C)
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
571 °C
potency
550 mg/kg LD50, oral (Rat), 6139 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.5-6.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
213.5 °C/1013 hPa
mp
17 °C
transition temp
flash point 99 °C
density
1.45 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Toxicity of xenobiotics during sulfate, iron, and nitrate reduction in primary sewage sludge suspensions.: This study discusses the toxicological impacts of various xenobiotics, including 1,2,4-trichlorobenzene, in the context of environmental chemistry, highlighting the reduction processes in sewage sludge. This is relevant for those investigating the environmental fate and transport of chemical pollutants (Elsgaard et al., 2010).
  • Multigeneration study of 1,2,4-trichlorobenzene in rats.: This research examines the effects of 1,2,4-trichlorobenzene over multiple generations in rats, offering insights into the compound′s long-term biological impact, crucial for environmental health perspectives and risk assessment studies (Robinson et al., 1981).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.453 - 1.456
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,4-Trichlorobenzene
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-82-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)