Merck
130206
Sigma-Aldrich
Nitroethane
reagent grade, ≥98.0%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
Beilstein:
1209324
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości:
reagent grade
Próba:
≥98.0%
bp:
114-115 °C (lit.)
ciśnienie pary:
15.6 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.58 (vs air)
ciśnienie pary
15.6 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
778 °F
granice wybuchowości
3.4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
Klucz InChI
MCSAJNNLRCFZED-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nitroethane reacts with sodium to afford sodium-nitroethane. Solution of nitroethane in caustic potash reacts with bromine to afford monobromnitroethane. It can undergo nitroaldol (Henry) condensation reaction with various aldehydes in the presence of copper(II) arylhydrazone complexes (catalyst).[1]
pK of nitroethane is 8.60.4
Nitroethane is an aprotic solvent with high polarity[2], which on oxidation with glucose oxidase gives nitrite, acetaldehyde and hydrogen peroxide as the major products.[3]
Zastosowanie
Nitroethane may be used in the synthesis of the following compounds:
  • β-nitro amine derivatives[4]
  • β-aryl nitroethylenes[5]
  • 2-alkylthio-3-alkylamino-1-aryl(hetaryl)-4-nitropentene[6]
Inne uwagi
major impurity is 2-nitropropane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Limin Xiang et al.
Nature communications, 9(1), 1435-1435 (2018-04-14)
Under ambient conditions, the behavior of a solid surface is often dominated by a molecularly thin adsorbed layer (adlayer) of small molecules. Here we develop an optical approach to unveil the nanoscale structure and composition of small-molecule adlayers on glass
Mechanism of oxidation of nitroethane by glucose oxidase
Porters.T.JD and Bright.JH
The Journal of Biological Chemistry, 252, 4361- 4370 (1977)
Volumetric and Viscometric Properties of Binary Mixtures of Aliphatic Alcohols (C1- C4) with Nitroethane from 293.15 K to 313.15 K
Tu H-C, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 45(3), 450-456 (2000)
Copper (II) arylhydrazone complexes as catalysts for C-H activation in the Henry reaction in water
Ma Z, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem. (2016)
Annie Héroux et al.
Biochemistry, 48(15), 3407-3416 (2009-03-07)
The flavoenzyme nitroalkane oxidase is a member of the acyl-CoA dehydrogenase superfamily. Nitroalkane oxidase catalyzes the oxidation of neutral nitroalkanes to nitrite and the corresponding aldehydes or ketones. Crystal structures to 2.2 A resolution or better of enzyme complexes with