Kluczowe dokumenty
06203
Sodium hydroxide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, 98-100.5%, pellets
Synonim(y):
‘Caustic soda’
Wybierz wielkość
184,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
184,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
98-100.5%
Formularz
pellets
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524
zanieczyszczenia
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.5% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
gęstość
2.13 g/cm3 at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤0.5 mg/kg
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Odczynnik w katalizowanym złotem selektywnym utlenianiu glicerolu do kwasu glicerynowego.
- Katalizator do krzyżowego odwodorniającego sprzęgania alkoholi i hydrosilanów w celu syntezy eterów sililowych.
- Baza w wolnych od metali przejściowych sprzężeniach typu Sonogashira halogenków arylowych i alkinów w celu syntezy ynonów w obecności PEG jako czynnika przenoszącego fazę.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
What is the weight of one pellet?
1 answer-
Unfortunately, no additional testing for the weight of one pellet is determined.