Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Przewidywany termin wysyłki22 października 2026zSchnelldorf Distribution | 188,00 zł |
5 kg | Przewidywany termin wysyłki22 października 2026zSchnelldorf Distribution | 731,00 zł |
Informacje o tej pozycji
188,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 października 2026Szczegóły
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥98%
form
pellets
technique(s)
titration: suitable
impurities
≤0.0003% total nitrogen (N), ≤0.002% heavy metals (as Ag), ≤1.0% Na2CO3, ≤5 ppm heavy metals (as Pb)
mp
318 °C (lit.)
solubility
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3
anion traces
phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤30 ppm, chloride (Cl-): ≤0.005%, silicate (as SiO2): ≤0.01%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Cu: ≤0.0005%, Hg: ≤0.05 ppm, K: ≤0.02%, Mg: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤ 0.0010%, Pb: ≤0.001%
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
It may be used in the synthesis of following compounds:
- alkylaryl amidosulfobetaines
- (3 -[4-teroctylphenoxyethoxyethoxyethyl] dimethylammonio propane sulfonate (XOSB)
- trisulfobetaines (TriSBn)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Co się dzieje?
WGK 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?