484024
Sodium hydroxide
reagent grade, 97%, flakes
Synonim(y):
‘Caustic soda’
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Próba
97%
Postać
flakes
metody
titration: suitable
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
gęstość
2.13 g/cm3
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the following processes:
- Boehm′s titration
- dissolution testing
- pH adjustment during the silver nanoparticles synthesis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1