Kluczowe dokumenty
Z804789
UV Spec Qualification Kit
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
klasa czystości
certified reference material
producent / nazwa handlowa
Jaytee Biosciences Ltd (CRM-2100)
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Zastosowanie
food and beverages
petroleum
pharmaceutical
plastics
Format
neat
Opis ogólny
CRM dla spektrofotometrów UV/Visible.
Zawiera normy kwalifikacyjne dla
  • Dokładność fotometryczna UV
  • Rozdzielczość
  • Światło rozproszone
Ten zestaw kwalifikacyjny UV Spec został opracowany do użytku w każdym laboratorium, niezależnie od organu regulacyjnego i jest tak samo istotny dla firmy farmaceutycznej, jak dla laboratorium kontraktowego pracującego zgodnie z normą ISO 17025.
Wszystkie produkty są dostarczane w ampułkach uszczelnionych płomieniem, aby wydłużyć okres przydatności do spożycia i zapobiec zanieczyszczeniu, z pełną certyfikacją.
Identyfikowalna kwalifikacja przyrządu zwiększa pewność wszystkich generowanych danych. Ponadto ścieżka audytu jest wspierana przez niezależną weryfikację UKAS zgodnie z normą ISO 17034.
Zastosowanie
Zestaw UV Spec Qualification Kit do kwalifikacji spektrofotometrów UV.
Cechy i korzyści
Produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym.
Zestaw zawiera poniższe wzorce i półfabrykaty:
  • Światło rozproszone
  • Półfabrykat światła rozproszonego
  • Rozdzielczość
  • Ślepa próba rozdzielczości
  • Ślepa próba dokładności fotometrycznej
  • Dokładność fotometryczna 600mg/L
  • Dokładność fotometryczna 60mg/L
CoA posiada instrukcje dotyczące kwalifikacji urządzenia.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)