Merck
Z802689
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
optical glass
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma (100-OS)
Parametry
320-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
objętość komory
350 μL
długość ścieżki
1 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
with glass lid
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta