The glass type is quartz. The refractive index of quartz typically ranges within 1.54 to 1.55, though it may slightly vary depending on the specific type.
Z600008
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Synonim(y):
Makrokuwety absorpcyjne Hellma
Wybierz wielkość
279,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
279,00 zł
Polecane produkty
Materiały
optical glass
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 6030-OG
Parametry
360-2,500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
3,500 μL
długość ścieżki
10 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
I want to know the glass type and refractive-index of Z600008 (Hellma 6030OG) glass cuvette. Thanks.