Przejdź do
Z600059
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
optical glass
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 100-OS
parameter
320-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
3,500 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
with PTFE lid
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z800457Z800570Z600091
material
optical glass
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 100-OS
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
parameter
320-2,500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
pathlength
10 mm
pathlength
40 mm
pathlength
100 mm
pathlength
10 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)