Most of the cuvettes are great and working well, but we have found that maybe 1 in 10 are scratched and unusable straight from the box.
Z188018
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 4.5 mL, pathlength 10 mm, macro, clear wall
Wybierz wielkość
770,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
770,00 zł
Polecane produkty
Materiały
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
opakowanie
pkg of 500 ea
zakres pomiaru widma
285-800 nm
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
dł. × szer. × wys.
12.7 mm × 12.7 mm × 45 mm
pojemność
4.5 mL
długość ścieżki
10 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)