Merck
Y0001497
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid sodium salt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2,2-Dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate sodium salt, DSS sodium salt, Sodium 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonate
Wybierz wielkość
120 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
120 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3Si(CH2)3SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.32
Beilstein:
4035923
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
~165 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].C[Si](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HWEXKRHYVOGVDA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Sól sodowa kwasu 3-(trimetylosililo)-1-propanosulfonowego Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Po-Hung Hsieh et al.
Glycobiology, 24(8), 681-692 (2014-04-29)
Heparan sulfate and heparin are highly sulfated polysaccharides that consist of a repeating disaccharide unit of glucosamine and glucuronic or iduronic acid. The 2-O-sulfated iduronic acid (IdoA2S) residue is commonly found in heparan sulfate and heparin; however, 2-O-sulfated glucuronic acid
Yong-Kook Kwon et al.
Environmental science and pollution research international, 21(17), 10453-10460 (2014-05-14)
Leachate, generated by the decomposition of animal carcasses, presents many environmental, sanitary, and food safety hazards. However, research on the characteristics of leachate is lacking. In this study, we performed biochemical profiling of leachate from two animal species (pig and