Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 962,00 zł 721,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiC≡CCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1755674
Assay:
98%
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
bp
105-110 °C/10 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2Si/c1-9(2,3)5-4-6(7)8/h1-3H3,(H,7,8)
InChI key
IPEATTYBFBRNEB-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid (3-(Trimethylsilyl)propiolic acid) may be used as starting reagent for the synthesis of 3-trimethylsilylpropynamides.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?