Merck
Y0001355
Prednisolone for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Prednisolone, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
Wybierz wielkość
10 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.44
Beilstein:
1354103
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
prednisolone
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Prednizolon do badania przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vappu Rantalaiho et al.
Annals of the rheumatic diseases, 73(11), 1954-1961 (2013-08-03)
To study whether adding initial infliximab to remission-targeted initial combination-DMARD treatment improves the long-term outcomes in patients with early rheumatoid arthritis (RA). Ninety-nine patients with early, DMARD-naïve RA were treated with a triple combination of DMARDs, starting with methotrexate (max
Eng Cern Gan et al.
International forum of allergy & rhinology, 4(11), 877-884 (2014-08-20)
The endoscopically magnified operative field in functional endoscopic sinus surgery (FESS) makes even a small amount of bleeding a potentially significant hindrance. It is thought that irrigation with hot saline during surgery may improve surgical field of view by producing
Axel Heidenreich et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 50(6), 1090-1099 (2014-02-04)
Cabazitaxel/prednisone has been shown to prolong survival versus mitoxantrone/prednisone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) that has progressed during or after docetaxel. Subsequently, compassionate-use programmes (CUPs) and expanded-access programmes (EAPs) were established worldwide, allowing access to cabazitaxel before
J A P Spijkers-Hagelstein et al.
Leukemia, 28(4), 761-769 (2013-08-21)
Successful treatment results for MLL-rearranged Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) in infants remain difficult to achieve. Significantly contributing to therapy failure is poor response to glucocorticoids (GCs), like prednisone. Thus, overcoming resistance to these drugs may be a crucial step towards
Alexander W Hauswirth et al.
Leukemia research, 28(3), 249-257 (2003-12-23)
Aggressive systemic mastocytosis (ASM) is a hematopoietic neoplasm characterized by infiltration of visceral organs by neoplastic mast cells (MCs) with consecutive organopathy and respective clinical and laboratory findings (so called C-Findings). Whereas, it is generally appreciated that patients with ASM