Przejdź do
P2805000
Prednisolone pivalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Prednisolone 21-pivalate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
120 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H36O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.56
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
prednisolone
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(C2)O)CC1)C)C(=O)COC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H36O6/c1-23(2,3)22(30)32-14-20(29)26(31)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-24(15,4)21(17)19(28)13-25(18,26)5/h8,10,12,17-19,21,28,31H,6-7,9,11,13-14H2,1-5H3
InChI key
PHEOVVDXTQVHAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Prednisolone pivalate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2700000P2810000F0188500
Prednisolone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2700000
Prednisolone
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
API family
prednisolone
API family
prednisolone
API family
prednisolone
API family
flumethasone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)