Przejdź do
15721
Polydatin
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Piceid, Reservatrol-3-β-mono-D-glucoside, Resveratrol 3-O-β-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.38
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
54837
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]1/D -66.0±2.0° in ethanol
composition
carbon, 60.5-62.5%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16?,17-,18+,19-,20-/m1/s1
InChI key
HSTZMXCBWJGKHG-AEGFYQLOSA-N
Application
Polydatin, a type of polyphenolic phytoalexin, has many physiological and pharmacological effects including anti-inflammatory and anti-oxidative activities. Polydatin is an effective candidate drug for the protection of photo-inflammation. Polydatin exhibits therapeutic potential for vascular dementia, most likely due to its anti-oxidant activity and the direct protection of neurons.
Biochem/physiol Actions
Stilbene found in medicinal herbs. Antioxidant, anti-inflammatory and neuroprotective.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1546194PHL89312SMB00948
Polidatyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1546194
Polidatyna
description
≥95% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]1/D -66.0±2.0° in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
composition
carbon, 60.5-62.5%
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polydatin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)