Kluczowe dokumenty
Y0000714
Ritonavir
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
Wybierz wielkość
80 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
80 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H48N6O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.94
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
ritonavir
opakowanie
pkg of 80 mg
producent / nazwa handlowa
EDQM
warunki przechowywania
protect from light
rozpuszczalność
ethanol: soluble
methanol: soluble
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
Klucz InChI
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy przejść do strony internetowej wydającej Farmakopei.
Rytonawir należy do grupy inhibitorów proteazy, które są szeroko stosowane w połączeniu z innymi lekami w zapobieganiu HIV. Jego sposób działania polega na wiązaniu się z aktywnym miejscem enzymu proteazy i zapobieganiu dalszemu dojrzewaniu nowych cząsteczek wirusa.[1]
Zastosowanie
Niniejszy standard referencyjny Farmakopei Europejskiej jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mónica M Calderón et al.
Pharmacotherapy, 34(11), 1151-1158 (2014-08-22)
Panax ginseng has been shown in preclinical studies to modulate cytochrome P450 enzymes involved in the metabolism of HIV protease inhibitors. Therefore, the purpose of this study was to determine the influence of P. ginseng on the pharmacokinetics of the
Alicia Khululwa Khwitshana et al.
South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde, 104(7), 495-500 (2014-09-13)
HIV research is a therapeutic area for which well-defined population-specific treatment and prophylaxis guidelines exist. However, there are limited objective, evidence-based data for assessing adherence to these guidelines. To conduct a retrospective, cross sectional study of adult HIV-infected patients receiving
RP-HPLC method development and validation for simultaneous estimation of Lopinavir and Ritonavir in tablet dosage form
Bindu MJ, et al.
International Journal of Science and Engineering Applications, 5(1), 77-77 (2017)
HPTLC method for simultaneous determination of lopinavir and ritonavir in capsule dosage form
Sulebhavikar VA, et al.
Journal of Chemistry, 5(4), 706-712 (2008)
Venkateswaran C Pillai et al.
Journal of clinical pharmacology, 54(11), 1272-1279 (2014-05-23)
Nilotinib is used to treat chronic myeloid leukemia (CML), and is metabolized by CYP3A. With a black-box warning for QT prolongation, which is exposure dependent, controlling for drug interactions is clinically relevant. Treatments of HIV patients with CML are with