Merck
F0050000
Fenoterol hydrobromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-2′-(4-hydroxyphenyl)-1′-methyldiethylamine hydrobromide
Wybierz wielkość
20 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO4 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fenoterol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[H].CC(Cc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRB2(154)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Fenoterol hydrobromide EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frank Kässner et al.
Drugs, 64(15), 1671-1682 (2004-07-20)
Asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) can be effectively treated by the use of bronchodilator therapies delivered by inhalation. Berodual is a fixed combination of the anticholinergic agent ipratropium bromide (IB) and the beta2-adrenergic agonist fenoterol hydrobromide (FEN). IB/FEN
A versatile liquid chromatography?tandem mass spectrometry system for the analysis of different groups of veterinary drugs.
Mu?oz P, et al.
Analytica Chimica Acta, 529(1-2), 137-144 (2005)