1604803
USP
Ritonavir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
Wybierz wielkość
1820,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1820,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
USP
ciśnienie pary
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
rodzina API
ritonavir
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 200 mg
producent / nazwa handlowa
USP
warunki przechowywania
protect from light
kolor
white to tan
rozpuszczalność
acetonitrile: slightly soluble
ethanol: freely soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
Klucz InChI
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Opis ogólny
Rytonawir należy do grupy inhibitorów proteazy, które są szeroko stosowane w połączeniu z innymi lekami w zapobieganiu HIV. Jego sposób działania polega na wiązaniu się z aktywnym miejscem enzymu proteazy i zapobieganiu dalszemu dojrzewaniu nowych cząsteczek wirusa.[1]
Zastosowanie
- Ritonavir Capsules
- Tabletki rytonawiru
- Roztwór doustny rytonawiru
- Tabletki zawierające lopinawir i rytonawir
- Roztwór doustny lopinawiru i rytonawiru
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)