Merck
Y0000336
Thiamazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Methimazole, 1-Methyl-2-imidazolethiol, 2-Mercapto-1-methylimidazole
Wybierz wielkość
30 MG
637,00 zł
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 MG
637,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.17
Beilstein:
108646
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
thiamazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
144-147 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Klucz InChI
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TPO(7173)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Thiamazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fernando Bolaños et al.
Revista de investigacion clinica; organo del Hospital de Enfermedades de la Nutricion, 54(4), 307-310 (2002-11-06)
Long-term thionamide treatment is considered one of the main resources for Graves' hyperthyroidism. Although a 54.2% remission rate in patients so treated in Mexico was previously reported, most articles have shown a wide variation over time. In the present article
M Clementi et al.
American journal of medical genetics, 83(1), 43-46 (1999-03-17)
We report on a further case of congenital anomalies in a child exposed to methimazole during the first trimester of pregnancy (from first to seventh gestational week), and define a specific malformation pattern related to prenatal methimazole exposure and consisting
P Barbero et al.
American journal of medical genetics. Part A, 129A(1), 83-86 (2004-07-22)
We report three patients with bilateral choanal atresia in children prenatally exposed to methimazole (MMI) in order to define a MMI embryopathy clinical pattern. The combination of choanal atresia and other specific malformations strongly resembles previously reported patients exposed to
K E Hill et al.
New Zealand veterinary journal, 62(4), 208-213 (2013-12-20)
To determine the pharmacokinetics of a novel lipophilic formulation of transdermal methimazole compared to oral carbimazole. Healthy cats received 5 mg carbimazole orally every 12 hours for 13 treatments (n=6), then received transdermal methimazole (n=5) at a dose of 5 mg, then
Jeanne M Chattaway et al.
The Annals of pharmacotherapy, 41(6), 1018-1022 (2007-05-17)
To evaluate the evidence supporting the use of propylthiouracil (PTU) versus methimazole for the treatment of Graves' disease during pregnancy. An English-language literature search was conducted using MEDLINE (1966-March 2007). Identified articles were then reviewed for additional sources. Search terms