Merck
1411005
USP
Methimazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Methyl-2-imidazolethiol, 2-Mercapto-1-methylimidazole
Wybierz wielkość
200 MG
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 MG
1820,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.17
Beilstein:
108646
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
methimazole
producent / nazwa handlowa
USP
mp
144-147 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Klucz InChI
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TPO(7173)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Methimazole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Methimazole Tablets
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ashish A Vyas et al.
Endocrine practice : official journal of the American College of Endocrinology and the American Association of Clinical Endocrinologists, 16(4), 673-676 (2010-05-05)
To report a case of a patient with Graves disease presenting with agranulocytosis induced by methimazole, with subsequent thyroid storm and successful therapeutic use of plasmapheresis. The clinical features and laboratory findings in a patient with agranulocytosis and thyroid storm
Fernando Bolaños et al.
Revista de investigacion clinica; organo del Hospital de Enfermedades de la Nutricion, 54(4), 307-310 (2002-11-06)
Long-term thionamide treatment is considered one of the main resources for Graves' hyperthyroidism. Although a 54.2% remission rate in patients so treated in Mexico was previously reported, most articles have shown a wide variation over time. In the present article
Roberto Gastaldi et al.
The Journal of pediatrics, 164(5), 1189-1194 (2014-02-13)
To evaluate clinical and biochemical features of 115 children (98 female, mean age 11.3 ± 3.5 years) with Graves disease to identify possible determinants of remission. We defined as positive outcome the improvement of clinical features and restoration of euthyroidism
Glaecir Roseni Mundstock Dias et al.
Neuroendocrinology, 100(1), 45-59 (2014-07-12)
Cellular antioxidant signaling can be altered either by thyroid disturbances or by selenium status. To investigate whether or not dietary diphenyl diselenide can modify the expression of genes of antioxidant enzymes and endpoint markers of oxidative stress under hypothyroid conditions.
T Vogt et al.
The British journal of dermatology, 133(6), 994-996 (1995-12-01)
We report a child with scalp aplasia cutis congenita, whose mother was treated with methimazole during pregnancy. The relationship between antithyroid drug administration during pregnancy and the occurrence of scalp defects is discussed, and the pertinent literature is reviewed.