Kluczowe dokumenty
Y0000011
Hymecromone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Methylumbelliferone, β-Methylumbelliferone, 4-MU, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hymecromone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
Klucz InChI
HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)