Merck
U0800000
Ursodeoxycholic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholic acid, UDCS
Wybierz wielkość
90 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
90 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.57
Beilstein:
3219888
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ursodeoxycholic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
203-204 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
informacje o genach
human ... NR1H4(9971)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kwas ursodeoksycholowy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marco Carbone et al.
Gastroenterology, 144(3), 560-569 (2012-12-19)
BACKGROUND, & AIMS: Studies of primary biliary cirrhosis (PBC) phenotypes largely have been performed using small and selected populations. Study size has precluded investigation of important disease subgroups, such as men and young patients. We used a national patient cohort
Li-Na Zhang et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 58(1), 264-272 (2013-02-15)
The biochemical response to ursodeoxycholic acid (UDCA) in primary biliary cirrhosis is a strong predictor of long-term outcome and thus facilitates the rapid identification of patients needing new therapeutic approaches. Numerous criteria for predicting outcome of treatment have been studied
John E Eaton et al.
Gastroenterology, 145(3), 521-536 (2013-07-06)
Primary sclerosing cholangitis (PSC), first described in the mid-1850s, is a complex liver disease that is heterogeneous in its presentation. PSC is characterized by chronic cholestasis associated with chronic inflammation of the biliary epithelium, resulting in multifocal bile duct strictures
Marcelo G Roma et al.
Clinical science (London, England : 1979), 121(12), 523-544 (2011-08-23)
UDCA (ursodeoxycholic acid) is the therapeutic agent most widely used for the treatment of cholestatic hepatopathies. Its use has expanded to other kinds of hepatic diseases, and even to extrahepatic ones. Such versatility is the result of its multiple mechanisms
Joana D Amaral et al.
Journal of lipid research, 50(9), 1721-1734 (2009-05-07)
Bile acids are a group of molecular species of acidic steroids with peculiar physical-chemical and biological characteristics. At high concentrations they become toxic to mammalian cells, and their presence is pertinent in the pathogenesis of several liver diseases and colon