Merck
C1050000
Chenodeoxycholic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α-diol, Chenodiol
Wybierz wielkość
125 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
125 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.57
Beilstein:
3219887
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ursodiol
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
165-167 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
informacje o genach
human ... NR1H4(9971)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chenodeoxycholic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Stark et al.
European journal of biochemistry, 266(1), 209-214 (1999-10-29)
Polypeptides were isolated from human bile by extraction with chloroform/methanol, followed by reversed-phase chromatography in methanol/ethylene chloride and gel filtration in chloroform/methanol. Peptides were characterized by SDS/PAGE, sequence analysis and matrix-assisted laser desorption ionization/time-of-flight mass spectrometry. This identified haemoglobin alpha
Huang Huang et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(16), 7037-7053 (2012-08-07)
LBVS of 12480 in-house compounds, followed by HTRF assay, resulted in one nonsteroidal compound (11) with antagonistic activity against FXR (69.01 ± 11.75 μM). On the basis of 11, 26 new derivatives (12a-z) were designed and synthesized accordingly. Five derivatives
Francesco Saverio Di Leva et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(11), 4701-4717 (2013-05-10)
Here, we report suvanine, a marine sponge sesterterpene, as an antagonist of the mammalian bile acid sensor farnesoid-X-receptor (FXR). Using suvanine as a template, we shed light on the molecular bases of FXR antagonism, identifying the essential conformational changes responsible
G S Tint et al.
Gastroenterology, 91(4), 1007-1018 (1986-10-01)
Orally administered UDCA dramatically reduces the secretion of cholesterol into the bile. During UDCA therapy cholesterol balance is maintained by a reduction in both the relative and absolute absorption of cholesterol and, perhaps, by a combined moderate enhancement of bile
Fiona D M van Schaik et al.
PloS one, 7(11), e49706-e49706 (2012-11-29)
The bile acid-activated nuclear receptor Farnesoid X Receptor (FXR) is critical in maintaining intestinal barrier integrity and preventing bacterial overgrowth. Patients with Crohn's colitis (CC) exhibit reduced ileal FXR target gene expression. FXR agonists have been shown to ameliorate inflammation