Kluczowe dokumenty
BP926
Chenodeoxycholic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α-diol, Chenodiol
Wybierz wielkość
958,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
958,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ursodiol
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
165-167 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
informacje o genach
human ... NR1H4(9971)
Opis ogólny
Zastosowanie
Stosowany również w monografiach takich jak
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)