Przejdź do
1171273
USP
Kwas dezoksycholowy (kwas dezoksycholowy)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Deoxycholic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 7-Deoxycholic acid, Desoxycholic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.57
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
3219882
MDL number:
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
deoxycholic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
171-174 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3096011665021133503
Cholic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133503
Cholic acid
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mp
171-174 °C (lit.)
mp
170-175 °C, 171-174 °C (lit.)
mp
-
mp
200-201 °C (lit.)
API family
deoxycholic acid
API family
-
API family
dehydrocholic acid
API family
cholic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)