Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
urea
manufacturer/tradename
USP
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Urea C 13
- Urea Compounded Irrigation
- Fluorouracil Cream
- Allantoin
- Fluorouracil
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade GMO free, GMP, Halal, Kosher |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) ophthalmics |
| mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) |
| density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?