Kluczowe dokumenty
T2695
Tetrandrine
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
(1β)-6,6′,7,12-Tetramethoxy-2,2′-dimethylberbaman
Wybierz wielkość
1050,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1050,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard, for drug analysis
Poziom jakości
Próba
≥90%
Formularz
solid
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc(OC)c(OC)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc1c2)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c34
InChI
1S/C38H42N2O6/c1-39-15-13-25-20-32(42-4)34-22-28(25)29(39)17-23-7-10-27(11-8-23)45-33-19-24(9-12-31(33)41-3)18-30-36-26(14-16-40(30)2)21-35(43-5)37(44-6)38(36)46-34/h7-12,19-22,29-30H,13-18H2,1-6H3/t29-,30-/m0/s1
Klucz InChI
WVTKBKWTSCPRNU-KYJUHHDHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
TET may be used as an analytical reference standard for the determination of TET in:
- Blood samples by online multidimensional solid phase extraction liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (MD-SPE-LC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source and multiple reaction monitoring (MRM) detection.[1]
- Rat plasma by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) combined with MS/MS with MRM detection.[2]
- Qi-Fang-Xi-Bi-Granules used in Chinese medicine by reversed phase HPLC equipped with ultraviolet (UV) detector.[3]
- Fangji Huangqi Tang Chinese medicine by UHPLC coupled to triple quadrupole mass spectrometry (QqQ-MS) with MRM detection.[4]
It may be used as an internal standard for the determination of hernandezine in:
- Rat plasma and tissues by UHPLC-MS/MS with MRM detection.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.