Kluczowe dokumenty
5.08507
Sigma-Aldrich
Isradipine
Synonim(y):
Isradipine, L-type voltage-gated Ca2+ channel blocker, Isradipine, PN 200-110
Wybierz wielkość
10 MG
564,00 zł
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
564,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mM
ethanol: 50 mM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1C(=C(C(C(=C1C)C(=O)OC)c2c3n[o]nc3ccc2)C(=O)OC(C)C)C
InChI
1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
Klucz InChI
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A water soluble voltage gated calcium channel gating inhibitor of the dihydropyridine class. In human ion channels, Isradipine has gating inhibition on Cav1.4 channels (1x10E-6 M) and Cav1.3 (3x10E-8) and in mouse ion channels a pIC50 of 6.7. Often prescribed for hypertension (trade names DynaCirc, Prescal), recent animal models suggest a use in Parkinson′s Disease.
A water soluble voltage gated calcium channel gating inhibitor of the dihydropyridine class. In human ion channels, Isradipine has gating inhibition on Cav1.4 channels (1x10E-6 M) and Cav1.3 (3x10E-8) and in mouse ion channels a pIC50 of 6.7. Often prescribed for hypertension (trade names DynaCirc, Prescal), recent animal models suggest a use in Parkinson′s Disease.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
CaV
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Chan, C. S. et al. 2007. Nature.447, 1081.
Baumann, L. et al. 2004. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.45, 708.
Koschak, A. et al. 2003. J. Neurosci.23, 6041.
Koschak, A. et al. 2001. J. Biol Chem276, 22100.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3