Merck
T0040800
Tenoxicam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno(2,3-e)-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Wybierz wielkość
100 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tenoxicam
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NC1=NC=CC=C1)C2=C(O)C(SC=C3)=C3S(N2C)(=O)=O
InChI
1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
Klucz InChI
LZNWYQJJBLGYLT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Tenoxicam EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Non-steroidal antiinflammatory drug (NSAID) with comparatively low risk of renal or hepatic toxicity.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Demiana I Nesseem et al.
Life sciences, 89(13-14), 430-438 (2011-07-23)
The purpose of this study was to develop transdermal films (TFs) with the addition of different polymer ratios that incorporated 0.5% tenoxicam in order to ensure maximum controlled and sustained drug release capacity. Tenoxicam is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID)
I Gunusen et al.
Clinical and experimental obstetrics & gynecology, 39(1), 49-52 (2012-06-09)
The purpose of this study was to determine the analgesic efficacy and side-effects of paracetamol and tenoxicam in comparison with placebo in patients with postoperative pain after elective abdominal hysterectomy. A total of 120 patients were randomly divided into three
I Aktas et al.
International journal of oral and maxillofacial surgery, 39(5), 440-445 (2010-03-10)
This study examined the clinical and radiological effects of intra-articular tenoxicam injection following arthrocentesis and compared them with arthrocentesis alone in patients with disc displacement without reduction (DDwoR). 24 temporomandibular joints (TMJs) in 21 patients with DDwoR were studied. Patients
H O Ammar et al.
International journal of pharmaceutics, 405(1-2), 142-152 (2010-12-07)
Tenoxicam is a non steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) widely used in the treatment of rheumatic diseases and characterized by its good efficacy and less side effects compared to other NSAIDs. Its oral administration is associated with severe side effects in
Berker Cemil et al.
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 20(8), 1255-1258 (2011-02-18)
Post laminectomy arachnoiditis has been shown by experiments with rats and post operative radiological imaging in humans. The purpose of this experimental study was to determine the efficacy of tenoxicam in preventing arachnoiditis in rats. Twenty-four Wistar rats were divided