Przejdź do
PHL80717
(−)-trans-Caryophyllene
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
β-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2044564
MDL number:
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (GC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
bp
262-264 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC\C(C)=C\CCC(=C)[C@H]1CC2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
InChI key
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum melissa
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2207575541W225299
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
analytical standard
description
natural, ≥80%, FG
grade
primary reference standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
FG, Halal, Fragrance grade, Kosher, natural
format
neat
format
-
format
neat
format
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-trans-Caryophyllene
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
221.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)