Merck
SML2160
R-568 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-chloro-N-[(1R)-1-(3-methoxyphenyl)ethyl]-benzenepropanamine hydrochloride (1:1), KRN 568 hydrochloride, NPS-R 568 hydrochloride, Norcalcin hydrochloride, R 568 hydrochloride, Tecalcet hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +35 to +40°, c = 0.5 in chloroform-d
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](NCCCC1=C(C=CC=C1)Cl)C2=CC=CC(OC)=C2.Cl
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-14(16-8-5-10-17(13-16)21-2)20-12-6-9-15-7-3-4-11-18(15)19;/h3-5,7-8,10-11,13-14,20H,6,9,12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI key
YJXUXANREVNZLH-PFEQFJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
Calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist; calcimimetic
R-568 is a positive allosteric modulator of the calcium-sensing receptor (CaSR), increasing the sensitivity to activation by extracellular Ca2+. In rats, orally administered R-568 decreases plasma levels of PTH and Ca2+ and, at higher doses, increases plasma levels of calcitonin.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)