Merck
SMB01343
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisol
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
5β-tetrahydrokortyzol, THF, Tetrahydro F, Tetrahydrohydrokortyzon, Tetrahydrozwiązek F, Urokortyzol
Wybierz wielkość
5 MG
443,00 zł
25 MG
1770,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
443,00 zł
25 MG
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51420000
NACRES:
NA.25
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CO)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@@]21C
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Klucz InChI
AODPIQQILQLWGS-GXBDJPPSSA-N
Opis ogólny
Tetrahydrokortyzol, znany również jako Urokortyzol, należy do kategorii kortykosteroidów. Służy jako produkt uboczny kortyzolu, odgrywając potencjalną rolę w złożonej transformacji kortyzolu w kwasy kortoinowe. Substancja ta jest naturalnie wytwarzana przez limfocyty i ma tendencję do częstszego występowania u pacjentów z rakiem, co zwiększa jej znaczenie w badaniach metabolomicznych. Dodatkowo, tetrahydrokortyzol jest endogenną pochodną hydrokortyzonu i działa jako pośrednik w syntezie β-kortyzolu. Jego powstawanie obejmuje proces konwersji z kortyzolu, wyzwalany przez enzym steroidowy 5β-reduktazę, a następnie odwodornienie przeprowadzane przez dehydrogenazę 20β-hydroksysteroidową (20β-HSD) w wątrobie. W szczególności poziom 5β-tetrahydrokortyzolu w moczu został wykorzystany jako wskaźnik produkcji kortyzolu i jest powiązany z zespołem metabolicznym, szczególnie u osób z otyłością. Ponadto tetrahydrokortyzol i tetrahydrokortyzon są steroidami i nieaktywnymi metabolitami hydrokortyzonu lub kortyzolu. Stosunek THF/THE jest cennym narzędziem do oceny stanu zdrowia pacjenta i diagnozowania różnych schorzeń, podkreślając znaczenie tetrahydrokortyzolu w badaniach biochemicznych i metabolomice.
Zastosowanie
Tetrahydrokortyzol znajduje zastosowanie w badaniach biochemicznych i metabolomicznych.
Cechy i korzyści
  • Może być stosowany w metabolomice i badaniach biochemicznych
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Judith E Heida et al.
American journal of nephrology, 51(11), 861-870 (2020-11-05)
Patients with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) are treated with a vasopressin V2 receptor antagonist (V2RA) to slow disease progression. This drug increases vasopressin considerably in these patients with already elevated baseline levels. Vasopressin is known to stimulate the
Joëlle C Schutten et al.
Clinical endocrinology, 94(2), 150-157 (2020-10-09)
Increasing magnesium intake might reduce the risk of cardiovascular disease (CVD). Whether potential effects on cortisol contribute to these beneficial effects on cardiovascular health remains unclear. We therefore studied effects of long-term oral magnesium supplementation on glucocorticoid metabolism, specifically on
Susanna Bianzano et al.
Clinical diabetes and endocrinology, 7(1), 16-16 (2021-08-16)
The study characterizes safety, tolerability, pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles of single rising doses of the 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase-1 (11beta-HSD1) inhibitor BI 187004 in healthy men with overweight or obesity. This was a randomized, double-blind, parallel group, placebo-controlled study with administration of
Domenica De Santis et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 681974-681974 (2021-09-10)
Apparent mineralocorticoid excess (AME) is an autosomal recessive disorder caused by the 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11β-HSD2) enzyme deficiency, traditionally assessed by measuring either the urinary cortisol metabolites ratio (tetrahydrocortisol+allotetrahydrocortisol/tetrahydrocortisone, THF+5αTHF/THE) or the urinary cortisol/cortisone (F/E) ratio. Exosomal mRNA is