Merck
900182
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisol-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Wybierz wielkość
1 MG
2510,00 zł
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D5H29O5
Masa cząsteczkowa:
371.52
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Format
neat
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)