Merck
900183
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisone-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Wybierz wielkość
1 MG
2510,00 zł
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D5H27O5
Masa cząsteczkowa:
369.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@]1([2H])C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](CCC(C(CC[C@]3(O)C(CO)=O)[C@]3(C)C4)C2C4=O)([H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14?,15?,18?,19+,20+,21+/m1/s1/i5D2,9D2,13D
Klucz InChI
SYGWGHVTLUBCEM-GDDQKZIGSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)