Przejdź do
09171
mono-(2-Ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate, mixture of diastereomers
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester, Phthalic acid mono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.34
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9208635
3540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC(CC)CCC(C)O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
InChI
1S/C16H22O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,11-12,17H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
RYPQSGURZSTFSX-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8013742446
description
analytical standard
description
≥97.0% (GC)
description
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)