Przejdź do
SMB00941
Ftalan monoetylu
≥95%
Synonim(y):
Monoethyl Phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monoethyl ester, Ethyl 2-carboxybenzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
YWWHKOHZGJFMIE-UHFFFAOYSA-N
General description
Ftalan monoetylu (MEP) jest metabolitem plastyfikatora ftalanu dietylu (DEP). Ftalan monoetylu jest jednym z najobficiej występujących metabolitów ftalanów obecnych w ludzkim moczu. Jest również obecny w innych płynach ustrojowych, w tym w mleku matki, surowicy, nasieniu, ślinie i owodni. Ftalan monoetylu (MEP), wraz z ftalanem mono-benzylu i ftalanem mono-izobutylu, został powiązany z otyłością u dzieci, nieprawidłowościami w rozwoju dojrzewania płciowego u dziewcząt i zwiększonym ryzykiem endometriozy u kobiet. MEP i MiBP (ftalan mono-izobutylu) reprezentujące ftalany o niskiej masie cząsteczkowej oraz MECPP (ftalan mono-(2-etylo-5-karboksypentylu) i MCiOP (ftalan mono-(karboksyizooktylu)) reprezentujące ftalany o wysokiej masie cząsteczkowej zostały wykorzystane jako wskaźniki narażenia na ftalany.
Application
Metabolomika, mikrobiom
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)