Przejdź do
75958
mono-Butyl phthalate
97.0-103.0% (T)
Synonim(y):
MBP, Phthalic acid butyl ester, mono-n-Butyl phthalate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-036-2
Beilstein/REAXYS Number:
2051402
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97.0-103.0% (T)
form
crystals
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
YZBOVSFWWNVKRJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.009181.01974308501
form
crystals
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
assay
97.0-103.0% (T)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mono-Butyl phthalate
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)