Needed to be recrystallized - MS showed contamination with Na.
Kluczowe dokumenty
S9876
Sulfathiazole
Synonim(y):
2-Sulfanilamidothiazole, 4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzenesulfonamide, N1-(2-Thiazolyl)sulfanilamide
Wybierz wielkość
304,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
304,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 1694
Formularz
powder
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
200-202 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Mode of Action: Inhibits folic acid synthesis in prokaryotes.
Anti-microbial Spectrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia
Mode of Resistance: Alteration of dihydropteroate synthase or alternative pathway for folic acid synthesis.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)