Merck
PSRI01K
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.3325 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
jakość
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)