Kluczowe dokumenty
PSRI03
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4023 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Wybierz wielkość
10 ML
617,00 zł
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
617,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
jakość
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
214.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)