Przejdź do
PSRI09
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.5440 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
quality
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PSRI09KPSRI08KPSRI10K
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
quality
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
quality
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
quality
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
quality
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Still not finding the right product?
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F
flash_point_c
79 °C