Kluczowe dokumenty
PHR2634
Supelco
Glutaminian sodu
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Monosodium L-glutamate monohydrate
Wybierz wielkość
1 G
1410,00 zł
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1410,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8NNaO4·H2O
Masa cząsteczkowa:
187.13
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1446600
rodzina API
monosodium glutamate
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1000 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5086 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Bonjour, quels sont les paramètres analytiques du CoA? Y a t'il la valeur du dosage? Si oui est elle exprimé sur base sèche?
    1 answer
    1. The Pharmaceutical Secondary Standards: Certified Reference Materials sold on the website do not address dosage. The COA only contains the purity value. The potency and recommended dosage of Monosodium Glutamate can be researched in the literature. The purity value from the COA can then be used to determine the strength or concentration, in relation to the recommended dosage and potency, of the solution to be prepared for testing in cells or animals.