Kluczowe dokumenty
PHR1765
Cycloserine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
D-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidone, 4-Amino-3-isoxazolidinone
Wybierz wielkość
673,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
673,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1158005
rodzina API
cycloserine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
mp
147 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Klucz InChI
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Partial agonist at the glycine modulatory site of NMDA glutamatergic receptors; antibiotic against Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: D-Ala transport interference.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)