Przejdź do
E6005
Ethionamide
≥98.0%, suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
2-Ethyl-4-pyridinecarbothioamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.24
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
208-628-9
MDL number:
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethionamide,
assay
≥98.0%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1cc(ccn1)C(N)=S
InChI
1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
InChI key
AEOCXXJPGCBFJA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethionamide (ETA, ETH), a thioamide,[1] is an anti-tuberculosis agent used as a second-line therapy in treating tuberculosis when other agents are not effective.[2][3][4] The structure of ETA is similar to isoniazid.
Application
Ethionamide is used in antimicrobials[5] and in potency assay of test compounds on M. tuberculosis.[6]
Biochem/physiol Actions
Ethionamide is used as an anti-tuberculosis antibiotic and an inducer of hypothyroidism.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E2000000Y00016861261004
Ethionamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E2000000
Ethionamide
Ethionamide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1261004
Ethionamide
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98.0%
assay
-
assay
-
assay
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethionamide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)