Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
206-427-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80799
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Cycloserine,
assay
≥95% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
146 °C
solubility
H2O: 50 mg/mg protein
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
DYDCUQKUCUHJBH-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Blocks sphingosine biosynthesis by inhibition of ketosphinganine synthetase. Cytotoxicity toward neuroblastoma and medulloblastoma cells mediated by suppression of ganglioside synthesis.
L-cycloserine is a potent inhibitor of serine palmitoyltransferase, the first step of sphingolipid synthesis.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?