Kluczowe dokumenty
SRE0006
Thymidine Phosphorylase, recombinant from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, buffered aqueous solution, ≥500 units/mL
Synonim(y):
Gliostatins, PD-ECGF, Thymidine:orthophosphate deoxy-D-ribosyltransferase
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
≥500 units/mL
metody
inhibition assay: suitable
kolor
colorless to yellow
rozpuszczalność
soluble
water: soluble
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
Escherichia coli ... deoA(948901)
Opis ogólny
The E. coli thymidine phosphorylase shares 40% sequence homology with the human sequence, which is identical to the angiogenic agent platelet-derived endothelial growth factor. The purified E. coli enzyme has been shown to stimulate blood vessel growth in chick chorioallantoic membrane assays.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)