PHR1693
Pyridoxine Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol hydrochloride, 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001226
rodzina API
pyridoxine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?