Kluczowe dokumenty
PHR1694
Supelco
Pyridoxine Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
5-(hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol
Wybierz wielkość
50 MG
4100,00 zł
4100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
4100,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
pyridoxine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Pyridoxine Impurity B is a vitamin B6 antagonist.
Zastosowanie
This pharmaceutical secondary standard can also be used as follows:
  • Development of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) to determine impurities in metadoxine drug
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4467 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)